Learn More
DYRK4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno DYRK4
Concentración 0.23 mg/mL
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Cantidad Prix Quantité et disponibilité  
16810844
Afficher les documents
Proteintech
12890-2-AP-20UL
20 μL
145.00€
20 microlitros
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16800844
Afficher les documents
Proteintech
12890-2-AP-150UL
150 μL
410.00€
150 microlitros
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Dual-specificity kinases, such as DYRK4, play key roles in cell proliferation, survival, and development.
Spécification
Spécification
DYRK4
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
Q8BI55, Q9NR20
101320, 312721, 8798
DYRK4 Fusion Protein Ag3515
Primary
-20°C
DYRK4
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
DYRK4
Dyrk4
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis