Learn More
DYRK4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16800844 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16800844 150 μL 150 microlitros
16810844 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16800844
Marca: Proteintech 128902AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Dual-specificity kinases, such as DYRK4, play key roles in cell proliferation, survival, and development.
Especificaciones
Antígeno DYRK4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.23 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica DYRK4
N.º de referencia del gen Q8BI55, Q9NR20
Alias de gen DYRK4
Símbolos de los genes Dyrk4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno DYRK4 Fusion Protein Ag3515
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 101320, 312721, 8798
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG