Descripción
Dynein intermediate chain 2 Polyclonal specifically detects Dynein intermediate chain 2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Dynein intermediate chain 2 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | Q9GZS0 |
| Alias de gen | Axonemal dynein intermediate chain 2, CILD9, dynein intermediate chain 2, axonemal, dynein, axonemal, intermediate chain 2, dynein, axonemal, intermediate polypeptide 2 |
| Símbolos de los genes | DNAI2 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |