Learn More
Dynamin Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200066810 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
Tamaño de la unidad:
25 microlitros
18586193 0.025 mL 25 microlitros
1 options
Código de producto. 18586193
Marca: Novus Biologicals NB3005650.025ml
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Rabbit Polyclonal Antibody
Dynamin Polyclonal specifically detects Dynamin in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno Dynamin
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000, Immunocytochemistry 1:10 - 1:500
Formulación PBS, 1 mg/ml BSA with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P21575
Alias de gen DNM, dynamin 1, dynamin-1, EC 3.6.5.5
Símbolos de los genes DNM1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic Peptide corresponding to resdiues C K(633) E K A S E T E E N G S D S F(647) of rat Dyn1.
Peso molecular del antígeno 97 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Membrane Trafficking and Chaperones, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1759
Especificidad de la prueba Dynamin 1 - Synapse
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Show More Show Less
For Research Use Only