missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dynamin Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18586193 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
Tamaño de la unidad:
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18586193 0.025 mL 25 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18586193

Marca: Novus Biologicals NB3005650.025ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Dynamin Polyclonal specifically detects Dynamin in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Dynamin
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000, Immunocytochemistry 1:10 - 1:500
Formulación PBS, 1 mg/ml BSA with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P21575
Alias de gen DNM, dynamin 1, dynamin-1, EC 3.6.5.5
Símbolos de los genes DNM1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic Peptide corresponding to resdiues C K(633) E K A S E T E E N G S D S F(647) of rat Dyn1.
Peso molecular del antígeno 97 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Membrane Trafficking and Chaperones, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1759
Especificidad de la prueba Dynamin 1 - Synapse
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.