missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dynamin Antibody (3G4B6), Novus Biologicals™

Código de producto. 18231670 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18231670 0.025 mL 25 microlitros
18139649 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18231670

Marca: Novus Biologicals NB11060491SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Dynamin Monoclonal specifically detects Dynamin in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Knockout Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Dynamin
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunoassay
Clasificación Monoclonal
Clon 3G4B6
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500- 1:2000, Simple Western 1:50, Flow Cytometry 1 ug per million cells, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200- 1:1000, Immunohistochemistry-Frozen 1:200- 1:1000
Formulación Ascites with 0.03% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q05193
Alias de gen DNM, dynamin 1, dynamin-1, EC 3.6.5.5
Símbolos de los genes DNM1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human Dynamin expressed in E. coli. [UniProt# Q05193]
Peso molecular del antígeno 97 kDa
Método de purificación Unpurified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Membrane Trafficking and Chaperones, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1759
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Ascites
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.