Learn More
Dynamin 2 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 30227110 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30227110 100 μL 100 microlitros
30229006 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30227110
Marca: Novus Biologicals NBP338480100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
Dynamin 2 Polyclonal antibody specifically detects Dynamin 2 in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Dynamin 2
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen CMTDI1CMT2M, CMTDIBdynamin II, DI-CMTB, DYN2EC 3.6.5.5, dynamin 2, dynamin-2, DYNII
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 607-866 of human Dynamin 2 (NP_004936.2).,, Sequence:, EDVDSWKASFLRAGVYPEKDQAENEDGAQENTFSMDPQLERQVETIRNLVDSYVAIINKSIRDLMPKTIMHLMINNTKAFIHHELLAYLYSSADQSSLMEESADQAQRRDDMLRMYHALKEALNIIGDISTSTVSTPVPPPVDDTWLQSASSHSPTPQRRPVSSIHPPGRPPAVRGPTPGPPLIPVPVGAAASFSAPPIPSRPGPQSVFANSDLFPAPPQIPSRPVRIPPGIPPGVPSRRPPAAPSRPTIIRPAEPSLLD
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Membrane Trafficking and Chaperones, Neuronal Cell Markers, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1785
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG