missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dynactin Subunit 2/DCTN2/DCTN-50 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18617204 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18617204 50 μg 50 microlitros
18641612 100 μg 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18617204

Marca: Novus Biologicals NBP29725750ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Dynactin Subunit 2/DCTN2/DCTN-50 Polyclonal antibody specifically detects Dynactin Subunit 2/DCTN2/DCTN-50 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Dynactin Subunit 2/DCTN2/DCTN-50
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulación PBS (pH 7.0)
Alias de gen DCTN-50, DCTN5050 kD dynein-associated polypeptide, dynactin 2 (p50), dynactin complex 50 kD subunit, Dynactin complex 50 kDa subunit, dynactin subunit 2,50 kDa dynein-associated polypeptide, DYNAMITIN, p50 dynamitin, RBP50
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Dynactin Subunit 2/DCTN2/DCTN-50 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10540
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.