Learn More
Dynactin Subunit 2/DCTN2/DCTN-50 Antibody, Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Código de producto. 18038118 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18038118 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18038118
Marca: Novus Biologicals NBP297257AF405
Rabbit Polyclonal Antibody
Dynactin Subunit 2/DCTN2/DCTN-50 Polyclonal specifically detects Dynactin Subunit 2/DCTN2/DCTN-50 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Dynactin Subunit 2/DCTN2/DCTN-50
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 405
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen DCTN-50, DCTN5050 kD dynein-associated polypeptide, dynactin 2 (p50), dynactin complex 50 kD subunit, Dynactin complex 50 kDa subunit, dynactin subunit 2,50 kDa dynein-associated polypeptide, DYNAMITIN, p50 dynamitin, RBP50
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Dynactin Subunit 2/DCTN2/DCTN-50 fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10540
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG