Learn More
Thermo Scientific™ DyLight™ 633 NHS Ester
Etiquete los anticuerpos u otras proteínas como sondas para ensayos de imágenes de fluorescencia con el intervalo espectral completo de colorantes DyLight activados por éster NHS.
Marca: Thermo Scientific™ 46414
321.48 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Descripción
Los colorantes reactivos a los sulfhidrilos Thermo Scientific™ DyLight son fluoradores DyLight activados por éster NHS para el etiquetado fluorescente de anticuerpos y otras proteínas que se utilizan como sondas moleculares para la obtención de imágenes celulares y otros métodos de detección de fluorescencia.
Los colorantes DyLight presentan una mayor intensidad de fluorescencia y fotoestabilidad que los colorantes Alexa™, CyDye™ y LI-COR™ en muchas aplicaciones, y se mantienen muy fluorescentes en un amplio intervalo de pH (pH de 4 a 9). Además, la solubilidad en agua de los colorantes DyLight permite una alta relación colorante-proteína sin precipitación durante la conjugación.Características destacadas:
Brillo: la alta intensidad de fluorescencia proporciona una sensibilidad excepcional y requiere menos conjugado.
Fotoestabilidad: la excepcional resistencia a la decoloración fotográfica permite la adquisición de imágenes por fluorescencia en las condiciones más exigentes (por ejemplo, con iluminación estructurada y en microscopia 4pi).
Compatibilidad de instrumentos: los espectros de emisión coinciden con las principales longitudes de onda de salida de los instrumentos de fluorescencia comunes.
Especificaciones
Éster de N-hidroxisucinimida (NHS) con DyLight 633 | |
Tinte | |
Almacenar desecado a - 20 °C. | |
Éster activo, succinimidilo éster, éster NHS | |
DyLight Fluors | |
658 | |
Proteínas |
1 mg | |
DMF (dimetilformamida) | |
Amina | |
DyLight™ 633 | |
DyLight™ | |
638 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.