missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DUSP4 Antibody (OTI7C11), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 30032038 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30032038 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30032038 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP270610APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DUSP4 Monoclonal antibody specifically detects DUSP4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DUSP4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI7C11
Conjugado APC
Dilución Western Blot
Formulación PBS
Alias de gen dual specificity phosphatase 4, Dual specificity protein phosphatase hVH2, EC 3.1.3.16, EC 3.1.3.48, HVH2serine/threonine specific protein phosphatase, MAP kinase phosphatase 2, Mitogen-activated protein kinase phosphatase 2, MKP-2dual specificity protein phosphatase 4, MKP2VH1 homologous phosphatase 2, TYP, VH2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-257 of human DUSP4(NP_476499) produced in E.coli.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1846
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.