missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DUSP12 Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18585768 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18585768 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18585768

Marca: Novus Biologicals NBP318420UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

DUSP12 Polyclonal antibody specifically detects DUSP12 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DUSP12
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 350
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen dual specificity phosphatase 12, dual specificity protein phosphatase 12, Dual specificity tyrosine phosphatase YVH1, DUSP1YVH1 protein-tyrosine phosphatase ortholog, EC 3.1.3.48, serine/threonine specific protein phosphatase, TDSP4, YVH1EC 3.1.3.16
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recognizes region between residues Between Between 1 and 50..
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Phosphatase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11266
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.