Learn More
DWK Life Sciences Llave de paso DURAN™, con eje de PTFE, para salidas roscadas, tipo MOBILEX (GL 32)
La válvula de eje de PTFE se utiliza para el sellado hermético de un desecador.
Marca: DWK Life Sciences 247970305
Detalles adicionales : Peso : 0.04600kg
Descripción
La válvula de eje de PTFE se utiliza para el sellado hermético de un desecador. Para ello, el grifo de eje se conecta a la junta esmerilada estándar de la cubierta del desecador. La abertura, de dimensiones reducidas y puntual, de la parte inferior de la válvula de eje permite un flujo lento de gases o aire cuando la válvula se abre, reduciendo así las fuertes turbulencias del interior del desecador.
- La pequeña abertura de molienda de la válvula de eje permite una entrada lenta del flujo de gases o aire y, por lo tanto, evita turbulencias excesivas
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- Para salidas roscadas de desecador de tipo MOBILEX (GL 32)
Especificaciones
8 mm | |
Vidrio de borosilicato 3.3, PTFE | |
Apagado o desvío y dosificación de gases y vapores; cierre de desecadores |