Learn More
DWK Life Sciences Probeta lisa DURAN™, con base redonda, sin graduación
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
La multitud de diferentes pasos de trabajo en el ámbito de los laboratorios requiere una multitud de materiales de vidrio de uso universal. Estos materiales de vidrio suelen ser de forma simple y se caracterizan por su versatilidad.
- Borde esmerilado simple
- Con base redonda
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Diámetro exterior (métrico) | 40 mm |
| Capacidad (métrico) | 80 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Soluciones diluyentes; mezcla de varios componentes |
| Incluye | 10/paq. |
| Esterilizables en autoclave | Sí |