Descripción
La multitud de diferentes pasos de trabajo en el ámbito de los laboratorios requiere una multitud de materiales de vidrio de uso universal. Estos materiales de vidrio suelen ser de forma simple y se caracterizan por su versatilidad. Los frascos para órganos tienen una amplia abertura de cuello a través de la cual se pueden insertar órganos como almacenamiento intermedio. En estos recipientes no se prevé una cubierta y, por lo tanto, el almacenamiento permanente.
- Sin tapa
- Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de órganos; Se entrega sin tapón |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Cantidad | 10/paq. |
| Diámetro (métrico) | 54 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |