Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Cubeta para preparaciones, con tapa de vidrio esmerilada
Las cubetas para preparaciones se utilizan para el almacenamiento de materiales. Las grandes superficies de vidrio permiten una buena visibilidad del contenido.
63.40€ - 525.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Exposición de muestras; almacenamiento |
---|---|
Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10355191
|
DWK Life Sciences
213631106 |
120 x 100 x 50 mm |
63.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10766711
|
DWK Life Sciences
213631303 |
130 x 130 x 50 mm |
83.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10693341
|
DWK Life Sciences
213631903 |
150 x 150 x 50 mm |
103.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10340931
|
DWK Life Sciences
213632805 |
180 x 120 x 60 mm |
85.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10095170
|
DWK Life Sciences
213634703 |
210 x 210 x 100 mm |
212.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10029850
|
DWK Life Sciences
213635802 |
250 x 250 x 140 mm |
293.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15271689
|
DWK Life Sciences
213630504 |
100 x 60 x 50 mm |
525.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 11-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
La multitud de diferentes pasos de trabajo en el ámbito de los laboratorios requiere una multitud de materiales de vidrio de uso universal. Estos materiales de vidrio suelen ser de forma simple y se caracterizan por su versatilidad. Los recipientes para muestras y las cubetas para preparaciones se utilizan para guardar y almacenar materiales y son empleados habitualmente para exposiciones. De este modo se pueden conservar los objetos expuestos para ser examinados posteriormente sin la necesidad de tocarlos.- La precisión del esmerilado de la tapa y de la base del recipiente posibilita un cierre hermético
- Tapa colocada encima
Especificaciones
Exposición de muestras; almacenamiento | |
Vidrio borosilicatado (3.3) | |
Esterilizable en autoclave |