Learn More
DWK Life Sciences Probeta de medición DURAN™ con certificado UKAS, de clase A
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Nuestros instrumentos de medición volumétrica de DURAN™ ya cumplen con el estándar de precisión más alto. La gama de DURAN™ se ha ampliado ahora para incluir la gama de productos de matraces aforados y probetas de medición con certificados individuales UKAS. Esta nueva línea de productos se ha probado y calibrado de acuerdo con los requisitos del Servicio de Acreditación del Reino Unido (UKAS) y cumple con la ISO 17025, una norma para la comparabilidad mundial de los resultados de pruebas y calibraciones.
- Las tolerancias de volumen se ajustan a la clase A de precisión
- Alta precisión gracias a una mejor visibilidad de la marca de anillo impreso
- La imagen impresa en azul es altamente resistente a productos químicos
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
- Gracias al procesamiento exacto y a las escalas calibradas con precisión, permiten la determinación y medición de volumen de alta precisión
- Minimización máxima de influencias no deseadas
Especificaciones
Especificaciones
| Tolerance Metric | 0,05 mL |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Diámetro exterior (métrico) | 12 mm |
| Capacidad (métrico) | 5 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición de cantidades de líquido; dilución de soluciones; mezcla de varios componentes; medición volumétrica |
| Incluye | 1/paq. |
| Esterilizables en autoclave | Sí |