Learn More
DWK Life Sciences Probeta de medición DURAN™ con certificado UKAS, de clase A
Código de producto. 15806871 Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15806871
Marca: DWK Life Sciences 213973602
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Loas probetas de DURAN™ de clase A con certificado UKAS están calibradas según las condiciones definidas según la ISO 1042, DIN 12664 e ISO 17025.
Nuestros instrumentos de medición volumétrica de DURAN™ ya cumplen con el estándar de precisión más alto. La gama de DURAN™ se ha ampliado ahora para incluir la gama de productos de matraces aforados y probetas de medición con certificados individuales UKAS. Esta nueva línea de productos se ha probado y calibrado de acuerdo con los requisitos del Servicio de Acreditación del Reino Unido (UKAS) y cumple con la ISO 17025, una norma para la comparabilidad mundial de los resultados de pruebas y calibraciones.
  • Las tolerancias de volumen se ajustan a la clase A de precisión
  • Alta precisión gracias a una mejor visibilidad de la marca de anillo impreso
  • La imagen impresa en azul es altamente resistente a productos químicos
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
  • Gracias al procesamiento exacto y a las escalas calibradas con precisión, permiten la determinación y medición de volumen de alta precisión
  • Minimización máxima de influencias no deseadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tolerance Metric 1 mL
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Diámetro exterior (métrico) 39 mm
Capacidad (métrico) 250 ml
Para utilizar con (aplicación) Medición de cantidades de líquido; dilución de soluciones; mezcla de varios componentes; medición volumétrica
Incluye 1/paq.
Esterilizables en autoclave