Learn More
DWK Life Sciences Probeta de medición DURAN™, con base hexagonal, clase B, escala en blanco, con graduación
Las probetas de medición DURAN™ sirven para contener cantidades variables de líquidos para medirlos.
Marca:  DWK Life Sciences 213964409
65.31 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12761795
  • 68.75€ / paquete de 2
Ofertas que rompen los precios en cristalería de laboratorio
Usar código promocional 24123 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 30-06-2025
Descripción
Las probetas de medición DURAN™ sirven para contener cantidades variables de líquidos para medirlos. Los probetas de medición de clase B tienen líneas de graduación y una escala blanca. Las tolerancias de volumen para probetas de medición y mezclado cumplen con los límites de precisión DIN e ISO. Por lo tanto, la concentración deseada puede crearse con precisión. Los certificados de lote para los probetas de mezclado también están disponibles para descargar en línea.
  • Calibración basada en el volumen vertido (pulgadas) a una temperatura de referencia de + 20 °C
  • Gran base hexagonal equipada con tres perillas que aumentan su estabilidad y evitan que la probeta ruede
  • Un grosor de pared uniforme en todo el rango de medición evita errores de cuña
  • Impresión blanca de alta resistencia expuesta al fuego
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
  • Las tolerancias de volumen se ajustan a la clase de precisión B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
±5 ml
53 mm
Medición de cantidades líquidas; soluciones de dilución; mezcla de varios componentes; medición volumétrica; para garantizar una larga vida útil para su instrumental de vidrio volumétrico y para excluir posibles cambios de volumen, estos productos de vidrio no deben calentarse por encima de +250 °C en cabinas de secado o esterilizadores
Vidrio borosilicatado (3.3)
500 ml
2/paq.
250 °C
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
DWK Life Sciences Probeta de medición DURAN™, con base hexagonal, clase B, escala en blanco, con graduación > 500 ml