Learn More
DWK Life Sciences Probeta de medición DURAN™, con base hexagonal, clase B, escala en blanco, con graduación
Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Descripción
Las probetas de medición DURAN™ sirven para contener cantidades variables de líquidos para medirlos. Los probetas de medición de clase B tienen líneas de graduación y una escala blanca. Las tolerancias de volumen para probetas de medición y mezclado cumplen con los límites de precisión DIN e ISO. Por lo tanto, la concentración deseada puede crearse con precisión. Los certificados de lote para los probetas de mezclado también están disponibles para descargar en línea.
- Calibración basada en el volumen vertido (pulgadas) a una temperatura de referencia de + 20 °C
- Gran base hexagonal equipada con tres perillas que aumentan su estabilidad y evitan que la probeta ruede
- Un grosor de pared uniforme en todo el rango de medición evita errores de cuña
- Impresión blanca de alta resistencia expuesta al fuego
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
- Las tolerancias de volumen se ajustan a la clase de precisión B
Especificaciones
Especificaciones
| Tolerance Metric | ±1 ml |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Diámetro exterior (métrico) | 25 mm |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición de cantidades líquidas; soluciones de dilución; mezcla de varios componentes; medición volumétrica; para garantizar una larga vida útil para su instrumental de vidrio volumétrico y para excluir posibles cambios de volumen, estos productos de vidrio no deben calentarse por encima de +250 °C en cabinas de secado o esterilizadores |
| Incluye | 2/paq. |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Temperatura máxima | 250 °C |