Learn More
DWK Life Sciences Tarro DURAN™, con tapa
Código de producto. p-7189416 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
75 ml
175 ml
325 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15251909 75 ml paquete de 10
13494796 175 ml paquete de 10
12625706 1000 ml paquete de 10
12615706 325 ml paquete de 10
4 options
Código de producto. 15251909
Marca: DWK Life Sciences 242083409
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El tarro permite el almacenamiento y el transporte de materiales. La tapa a juego evita las turbulencias durante el transporte o la contaminación.
Idealmente, los recipientes que se pueden cerrar se utilizan para almacenar sustancias y materiales. De esta manera, las sustancias y los materiales pueden estar protegidos de los efectos no deseados. Estos recipientes están disponibles en varias formas, como latas, frascos o tarros. La elección del recipiente depende de la aplicación y/o naturaleza del material.
  • Con tapa para un almacenamiento y transporte seguros
  • Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 75 ml
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento y transporte
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Cantidad 10/paq.
Diámetro (métrico) 60 mm