Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tapón de vidrio, con esmerilado normalizado, octagonal
Tapón de vidrio DURAN™ transparente con esmerilado.
18.50€ - 54.75€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No |
---|---|
Material | Boro 3.3 |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de reactivos sensibles al aire y productos químicos; almacenamiento de sólidos higroscópicos, gránulos y polvos; almacenamiento de API farmacéuticas; sellado de instrumental de vidrio de laboratorio como matraces, frascos para reactivos y cilindros de mezcla |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10263641
|
DWK Life Sciences
216241106 |
ST 34/35 |
18.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10010141
|
DWK Life Sciences
216241603 |
ST 85/55 |
54.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10315351
|
DWK Life Sciences
216241209 |
ST 45/40 |
18.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15632264
|
DWK Life Sciences
216241303 |
ST 60/46 |
27.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Los tapones de vidrio de media altura o sólidos de DURAN™ pueden utilizarse para sellar objetos de vidrio como frascos, embudos de separación o botellas de reactivos con cuello molido. La junta cónica estándar del suelo forma un sello hermético y a prueba de fugas. Usar la grasa para calentar o aspirar. Con cabeza octogonal. Nota sobre el uso de los tapones de vidrio DURAN™ con botellas de vidrio de cal sodada: Si la botella y el tapón tienen una diferencia de temperatura de más de 30 °C, los tapones de vidrio pueden pegarse.- Consiste solamente en componentes de vidrio y, por lo tanto, es adecuado para el almacenamiento de materiales agresivos
- Cierre hermético debido al esmerilado normalizado
- Octagonal
Especificaciones
No | |
Boro 3.3 | |
Almacenamiento de reactivos sensibles al aire y productos químicos; almacenamiento de sólidos higroscópicos, gránulos y polvos; almacenamiento de API farmacéuticas; sellado de instrumental de vidrio de laboratorio como matraces, frascos para reactivos y cilindros de mezcla | |
1 unidad |