Learn More
DWK Life Sciences Tapón de vidrio DURAN™, ámbar, junta cónica esmerilada estándar, cabezal plano octogonal
Tapón de vidrio esmerilado ámbar DURAN™.
Marca: DWK Life Sciences 216271203
Descripción
Los tapones de vidrio DURAN™ de ámbar semihueco o sólido se pueden utilizar para cerrar elementos de vidrio como matraces, embudos de separación o frascos para reactivos con cuellos de junta esmerilada. La junta de vidrio estándar con junta cónica esmerilada forma un sello hermético y a prueba de fugas. Use grasa para aplicaciones de calefacción o de vacío. Con cabezal de forma octogonal. Nota sobre el uso de tapones de vidrio DURAN™ con frascos de vidrio sodocálcico: Si la frasco y el tapón tienen una diferencia de temperatura superior 30 °C, los tapones de vidrio pueden atascarse.
- Protección USP/EP contra la luz UV debido a la coloración ámbar externa
- Color ámbar muy duradero y químicamente resistente
- Todos los componentes son de vidrio Tipo 1 de la Farmacopea Estadounidense, por lo tanto, son adecuados para el almacenamiento de materiales API
- Todos los componentes son de vidrio de la Farmacopea Estadounidense y, por lo tanto, son adecuados para el almacenamiento de materiales agresivos y corrosivos
- Cierre hermético gracias a su junta cónica esmerilada estándar
- Cabezal de forma octogonal
Especificaciones
Semihueco | |
1 unidad | |
No |
Almacenamiento de reactivos sensibles a la luz, productos farmacéuticos y productos químicos; almacenamiento de reactivos sensibles al aire y productos químicos; almacenamiento de sólidos higroscópicos, gránulos y polvos; almacenamiento de API farmacéuticas; sellado de instrumental de vidrio de laboratorio como matraces, frascos para reactivos y cilindros de mezcla | |
ST 45/40 | |
Boro 3.3 |