Learn More
Lenz Laborglasintrumente Matraces de evaporación con unión cónica esmerilada
Fabricado con materiales de alta calidad.Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca: Lenz Laborglasintrumente 03042949
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Especialmente para evaporadores giratorios
- Con cuello central y junta cónica
- En forma de pera
- Con etiqueta de inscripción
- Material:DURAN™
Especificaciones
Vidrio Duran | |
NS 29/32 | |
250 mL |