Learn More
Karl Hecht™ DURAN™ 2000 mL Conformity Certified Measuring Cylinders
Descripción
- Fused blue graduation
- Tall form
- Manufactured from DURAN™ borosilicate glass 3.3
- Hexagonal base
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo base | Hexagonal |
| Color de escala | Azul |
| Forma | Round |
| Certificaciones/conformidad | DAkkS Calibration Certified, USP Batch Certified |
| Tipo | Probeta de medición graduada |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Capacidad (métrico) | 2000 mL |
| Báscula | 20 mL increments |
| Graduaciones | 20 mL |