Descripción
Dispone de dos zonas indicadoras para obtener lecturas más precisas.Los rollos de papel de pH Macherey Nagel™ Duotest™ ofrecen al usuario lecturas con la mejor precisión posible en la medición del pH.
- Proporciona resultados rápidos y fiables
- Disponible para distintas graduaciones de pH
- Muestra dos colores diferentes para cada valor de pH en intervalos de unidad de pH de 0,3 a 1
- Permite una lectura más precisa y una buena estimación de los valores intermedios
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de pH | Desde 1 hasta 4,3 |
| Formato | Rollo |
| Graduaciones | 1,0, 1,3, 1,6, 1,9, 2,2, 2,5, 2,8, 3,1, 3,4, 3,7, 4,0, 4,3 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Papel de pH |
| Longitud (métrico) | 5 m |
| Anchura (métrico) | 10 mm |