Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dulcitol, 97 %
Descripción
Dulcitol is important in studies related to cataract formation, hepatosplenμly and mental retardation. It is used as a substrate to identify, differentiate and characterize galactitol dehydrogenase(s). It is also used as a reference compound in analytical procedures developed to analyze sugar alcohols in plants and food.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El Dulcitol es importante en estudios relacionados con la formación de cataratas, hepatoesplenomegalia y discapacidad intelectual.µ Se utiliza como sustrato para identificar, diferenciar y caracterizar galactitol deshidrogenasa. También se utiliza como compuesto de referencia en procedimientos analíticos desarrollados para analizar alcoholes de azúcar en plantas y alimentos.
Solubilidad
Soluble en agua (30 g/l a 14°C).
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes. Almacenénese bajo gas inerte seco. Es higroscópico por naturaleza.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dulcitol |
| Punto de fusión | 187°C to 191°C |
| Densidad | 1.47 |
| Punto de ebullición | 275°C to 280°C (1 mmHg) |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 1721903 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Índice Merck | 14,4332 |
| Información de solubilidad | Soluble in water (30g/L at 14°C). |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.17 |
| Mostrar más |