missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

dsRNA Antibody (1D3), Biotin , Novus Biologicals™

Código de producto. 18620514 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18620514 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18620514

Marca: Novus Biologicals NBP320110B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

dsRNA Monoclonal antibody specifically detects dsRNA in Broad Species Reactivity samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno dsRNA
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 1D3
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen Double-stranded RNA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno RDV-RNA-methylated bovine serum albumin complex.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana All species
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.