missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

dsRNA Antibody (1D3) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18632195 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.2 mg
Tamaño de la unidad:
0.02 miligramo
0.20 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18632195 0.2 mg 0.20 miligramo
18672784 0.025 mg 0.02 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18632195 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP3201100.2mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

dsRNA Monoclonal antibody specifically detects dsRNA in Broad Species Reactivity samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno dsRNA
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 1D3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS
Alias de gen Double-stranded RNA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno RDV-RNA-methylated bovine serum albumin complex.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.2 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Broad Species Reactivity
Contenido y almacenamiento Store at 4°C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at -20°C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.