missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

dsDNA Antibody (rDSD/8266), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18643685 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18643685 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18643685

Marca: Novus Biologicals NBP324019APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

dsDNA Monoclonal antibody specifically detects dsDNA in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno dsDNA
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rDSD/8266
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen Double stranded DNA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Nuclei of Burkitt's cells
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.