Learn More
Equip Labo™ Bancos Dry Bare
Código de producto. 12568335
Change view
Click to view available options
Fondo (métrico):
600 mm
750 mm
Anchura (métrico):
600 mm
900 mm
120 cm
150 cm
180 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Fondo (métrico) Anchura (métrico) unitSize
12568335 750 mm 180 cm cada uno
12556506 600 mm 600 mm cada uno
12557806 600 mm 900 mm cada uno
12587696 600 mm 120 cm cada uno
12566506 600 mm 150 cm cada uno
12558335 750 mm 120 cm cada uno
12507806 750 mm 150 cm cada uno
7 options
Código de producto. 12568335
Marca: Equip Labo™ 8096
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo de producto Banco Dry Bare
Fondo (métrico) del estante 150 mm
Fondo (métrico) 750 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 750 x 1800 x 900 mm
Altura (métrico) 900 mm
Capacidad portante (métrico) 130 kg
Garantía 12 meses
Anchura (métrico) 180 cm