Learn More
Equip Labo™ Bancos Dry Bare
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Banco Dry Bare |
| Fondo (métrico) del estante | 150 mm |
| Fondo (métrico) | 600 mm |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 600 x 1500 x 900 mm |
| Altura (métrico) | 900 mm |
| Capacidad portante (métrico) | 130 kg |
| Garantía | 12 meses |
| Anchura (métrico) | 150 cm |