missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DREF Antibody (OTI5A2), DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18108934 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18108934 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18108934

Marca: Novus Biologicals NBP271419G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DREF Monoclonal specifically detects DREF in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DREF
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5A2
Conjugado DyLight 488
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Ac-like transposable element, ALTEDNA replication-related element binding factor, hDREF, KIAA0785dREF homolog, Putative Ac-like transposable element, putative Ac-like transposon, TRAMPDREFBED-type zinc finger domain-containing protein 1, zinc finger BED domain-containing protein 1, zinc finger, BED-type containing 1
Símbolos de los genes ZBED1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human DREF (NP_004720) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9189.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.