Learn More
Thermo Scientific™ Mezcla maestra DreamTaq Green PCR (2X)
Ahorre tiempo en las aplicaciones de PCR con la mezcla maestra y obtenga una mayor sensibilidad, productos de PCR más grandes y mayores rendimientos en comparación con la ADN polimerasa Taq convencional.
130.00€ - 500.00€
Especificaciones
GC-Rich PCR Performance | Bajo |
---|---|
Polimerasa | ADN polimerasa DreamTaq |
Velocidad de reacción | Estándar |
Condiciones de envío | Dry Ice |
Para utilizar con (aplicación) | Standard PCR |
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11813933
|
Thermo Scientific™
K1081 |
200 Reactions |
130.00€
200 reacciones |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11816843
|
Thermo Scientific™
K1082 |
1000 Reactions |
500.00€
1000 reacciones |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
La mezcla maestra mantiene todas las características de la ADN polimerasa DreamTaq. Permite una amplificación robusta de hasta 6 kb de ADN genómico y hasta 20 kb de ADN vírico. Garantiza una mayor sensibilidad, productos de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) más duraderos y mejores niveles de rendimiento en comparación con la ADN polimerasa Taq. No es necesaria una amplia optimización de las condiciones de reacción.
Características destacadas- Carga directa de productos de PCR en gel
- Alta producción y alta sensibilidad de la PCR
- Amplificación de objetivos largos, hasta 6 kb de ADN genómico y hasta 20 kb de ADN viral
- Sólida amplificación con optimización mínima
- Incorpora nucleótidos modificados, pero no incluye 2'-desoxiuridina 5'-trifosfato (dUTP)
Aplicaciones
- Amplificación de PCR rutinaria de fragmentos de ADN de hasta 6 kb
- Genotipado
- PCR de alto rendimiento
Especificaciones
Bajo | |
Estándar | |
Standard PCR | |
1 X | |
3'-A |
ADN polimerasa DreamTaq | |
Dry Ice | |
2X | |
No | |
Mezcla maestra o SuperMix |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.