Learn More
Dre recombinase Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200072426 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
18604299 25 μg 25 microlitros
18671867 100 μg 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18604299
Marca: Novus Biologicals NBP31186825ul
Rabbit Polyclonal Antibody
Dre recombinase Polyclonal antibody specifically detects Dre recombinase in Nonspecies specific samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Dre recombinase
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, ELISA 1:100
Formulación Whole antiserum
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Polyclonal antibody raised in rabbit against Dre recombinase using a KLH-conjugated synthetic peptide located at the C-terminal part of the protein.
Método de purificación Whole Antiserum
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Non-species specific
Contenido y almacenamiento Store at -20°C short term. Aliquot and store at -80°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Antisera