missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dre recombinase Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18604299 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18604299 25 μg 25 microlitros
18671867 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18604299 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP31186825ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Dre recombinase Polyclonal antibody specifically detects Dre recombinase in Nonspecies specific samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Dre recombinase
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, ELISA 1:100
Formulación Whole antiserum
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Polyclonal antibody raised in rabbit against Dre recombinase using a KLH-conjugated synthetic peptide located at the C-terminal part of the protein.
Método de purificación Whole Antiserum
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Non-species specific
Contenido y almacenamiento Store at -20°C short term. Aliquot and store at -80°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Antisera
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.