Learn More
Novus Biologicals™ DRAQ5™
Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
200 μl
500 μL
Tamaño de la unidad:
200 microlitros
50 microlitros
500 microlitros
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Store at 4°C in the dark. Do not freeze. |
| Cantidad | 50 μL |
| Para utilizar con (aplicación) | Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Live Imaging Microscopy |