Learn More
Novus Biologicals™ DRAQ5™
Código de producto. 18031936 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
200 μl
500 μL
Tamaño de la unidad:
200 microlitros
50 microlitros
500 microlitros
18031936 200 μl 200 microlitros
18075844 50 μL 50 microlitros
18359400 500 μL 500 microlitros
3 options
Código de producto. 18031936
Marca: Novus Biologicals™ NBP281125200UL
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Cantidad 200 μl
Para utilizar con (aplicación) Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Live Imaging Microscopy