Learn More
DRAP1 Antibody (PCRP-DRAP1-1A8), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200076218 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
18633805 100 μg 100 microgramos
18671005 20 μg 20 microgramos
2 options
Código de producto. 18633805
Marca: Novus Biologicals NBP323707100ug
Mouse Monoclonal Antibody
DRAP1 Monoclonal antibody specifically detects DRAP1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno DRAP1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-DRAP1-1A8
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry : 1-2 μg/million cells, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence : 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen dr1-associated corepressor, Dr1-associated protein 1, DR1-associated protein 1 (negative cofactor 2 alpha), NC2-alphaNegative co-factor 2-alpha, negative cofactor 2 alpha
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human DRAP1 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10589
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG2b