missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DRAP1 Antibody (PCRP-DRAP1-1A8), Novus Biologicals™

Código de producto. 18633805 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18633805 100 μg 100 microgramos
18671005 20 μg 20 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18633805 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP323707100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DRAP1 Monoclonal antibody specifically detects DRAP1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DRAP1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-DRAP1-1A8
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry : 1-2 μg/million cells, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence : 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen dr1-associated corepressor, Dr1-associated protein 1, DR1-associated protein 1 (negative cofactor 2 alpha), NC2-alphaNegative co-factor 2-alpha, negative cofactor 2 alpha
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human DRAP1 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10589
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.