Learn More
Dräger™ Respiradores de media máscara X-plore™ 3300
Descripción
- Diseño de máscara de bajo perfil moderno
- Amplio campo de visión y espacio para utilizar fácilmente viseras y protecciones
- Se puede usar cómodamente bajo cascos y viseras
- Compacta, ligera y formada por piezas
- Sistema de correa suave, ligero y flexible
- El arnés de cabeza Flexi-Fit se ajusta a los contornos de la cabeza sin presión ni enredamiento del cabello
- El innovador sistema de correa transversal X-Guided garantiza una distribución uniforme del peso y un sellado uniforme
- Conector de bayoneta de 2 puntos con marcas para la inserción del filtro
- El cierre de nariz flexible se ajusta de forma segura con gafas de seguridad
- Tecnología de moldeo por inserción, superficie lisa
- Fácil de desmontar, limpiar y volver a montar
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | AS NZS 1716 |
| Certificaciones (EN) | EN 140 |
| Certificaciones (NIOSH) | NIOSH 42 CFR Parte 84 |
| Tipo de conexión | Bayoneta |
| Color | Azul |
| Material | Elastómero termoplástico |
| Tipo de producto | Respirador de media mascarilla |
| Tamaño | Pequeño |
| Para utilizar con (equipo) | X-plore™ Filtros y cartuchos de bayoneta |
| Modelo | R55331 |