Learn More
Dräger™ Respiradores de media máscara X-plore™ 3300
Código de producto. 10329582
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño unitSize
10329582 M cada uno
10532783 Pequeño cada uno
10339582 L cada uno
3 options
Código de producto. 10329582
Marca: Dräger™ R55330
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los respiradores de media máscara X-plore™, fabricados con material de TPE suave, ofrecen un diseño innovador y moderno para garantizar una respiración fácil y cómoda.
  • Diseño de máscara de bajo perfil moderno
  • Amplio campo de visión y espacio para utilizar fácilmente viseras y protecciones
  • Se puede usar cómodamente bajo cascos y viseras
  • Compacta, ligera y formada por piezas
  • Sistema de correa suave, ligero y flexible
  • El arnés de cabeza Flexi-Fit se ajusta a los contornos de la cabeza sin presión ni enredamiento del cabello
  • El innovador sistema de correa transversal X-Guided garantiza una distribución uniforme del peso y un sellado uniforme
  • Conector de bayoneta de 2 puntos con marcas para la inserción del filtro
  • El cierre de nariz flexible se ajusta de forma segura con gafas de seguridad
  • Tecnología de moldeo por inserción, superficie lisa
  • Fácil de desmontar, limpiar y volver a montar
Especificaciones
Certificaciones/conformidad AS NZS 1716
Certificaciones (EN) EN 140
Certificaciones (NIOSH) NIOSH 42 CFR Parte 84
Tipo de conexión Bayoneta
Color Azul
Material Elastómero termoplástico
Tipo de producto Respirador de media mascarilla
Tamaño M
Para utilizar con (equipo) X-plore™ Filtros y cartuchos de bayoneta
Modelo R55330