Learn More
DPYD Antibody (7D4), Novus Biologicals™
Código de producto. 18358477 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18358477 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18358477
Marca: Novus Biologicals H00001806M01
Mouse Monoclonal Antibody
DPYD Monoclonal antibody specifically detects DPYD in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Dot Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno DPYD
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Dot Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 7D4
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_000101
Alias de gen DHP, DHPDHase, dihydropyrimidine dehydrogenase, dihydropyrimidine dehydrogenase [NADP+], Dihydrothymine dehydrogenase, Dihydrouracil dehydrogenase, DPDMGC132008, EC 1.3.1.2, MGC70799
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno DPYD (NP_000101, 1 a.a. ~ 110 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MAPVLSKDSADIESILALNPRTQTHATLCSTSAKKLDKKHWKRNPDKNCFNCEKLENNFDDIKHTTLGERGALREAMRCLKCADAPCQKSCPTNLDIKSFITSIANKNYY
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Amino Acids Drugs and other small molecules, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1806
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ