missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DPPA5/ESG1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18151908 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18151908 0.1 mL 0.10 ml
18647505 25 μL 25 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18151908

Marca: Novus Biologicals NBP238053

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

DPPA5/ESG1 Polyclonal specifically detects DPPA5/ESG1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DPPA5/ESG1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen A6NC42
Alias de gen developmental pluripotency associated 5, developmental pluripotency-associated 5 protein, embryonal stem cell specific gene 1, Embryonal stem cell-specific gene 1 protein, Esg1, ESG1ESG-1, hDPPA5
Símbolos de los genes DPPA5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: MGTLPARRHIPPWVKVPEDLKDPEVFQVQTRLLKAIFGPDGSRIPYIEQVS
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 340168
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.