missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DPP9 Antibody (OTI2E3), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18173784 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18173784 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18173784

Marca: Novus Biologicals NBP272318AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DPP9 Monoclonal specifically detects DPP9 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DPP9
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2E3
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen dipeptidyl peptidase 9, Dipeptidyl peptidase IV-related protein 2, dipeptidyl peptidase IV-related protein-2, Dipeptidyl peptidase IX, Dipeptidyl peptidase-like protein 9, dipeptidylpeptidase 9, dipeptidyl-peptidase 9, DKFZp762F117, DP9, DPLP9, DPP IX, DPRP2, DPRP-2, EC 3.4.14.5, FLJ16073
Símbolos de los genes DPP9
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human DPP9 (NP_631898) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 91039.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.