missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DPP8 Antibody (OTI1D2), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18142652 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18142652 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18142652 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP271972AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DPP8 Monoclonal specifically detects DPP8 in Human, Mouse, Rat, Canine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DPP8
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1D2
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen dipeptidyl peptidase 8, Dipeptidyl peptidase IV-related protein 1, dipeptidyl peptidase IV-related protein-1, dipeptidylpeptidase 8, dipeptidyl-peptidase 8, DP8Dipeptidyl peptidase VIII, DPP VIII, DPRP-1, DPRP1Prolyl dipeptidase DPP8, EC 3.4.14.5, FLJ14920, FLJ20283, MGC26191, MSTP141
Símbolos de los genes DPP8
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human DPP8 (NP_569118) produced in HEK293T cells.
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54878
Especies diana Human, Mouse, Rat, Canine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.