Learn More
DPP8 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 30228245 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30228245 100 μL 100 microlitros
30232802 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30228245
Marca: Novus Biologicals NBP338387100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
DPP8 Polyclonal antibody specifically detects DPP8 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno DPP8
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen dipeptidyl peptidase 8, Dipeptidyl peptidase IV-related protein 1, dipeptidyl peptidase IV-related protein-1, dipeptidylpeptidase 8, dipeptidyl-peptidase 8, DP8Dipeptidyl peptidase VIII, DPP VIII, DPRP-1, DPRP1Prolyl dipeptidase DPP8, EC 3.4.14.5, FLJ14920, FLJ20283, MGC26191, MSTP141
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 10-230 of human DPP8 (NP_932065.1).,, Sequence:, IKSGKCNMAAAMETEQLGVEIFETADCEENIESQDRPKLEPFYVERYSWSQLKKLLADTRKYHGYMMAKAPHDFMFVKRNDPDGPHSDRIYYLAMSGENRENTLFYSEIPKTINRAAVLMLSWKPLLDLFQATLDYGMYSREEELLRERKRIGTVGIASYDYHQGSGTFLFQAGSGIYHVKDGGPQGFTQQPLRPNLVETSCPNIRMDPKLCPADPDWIAF
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54878
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG