Learn More
DPEP1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18687942 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.01 ml
0.02 ml
18687942 0.1 mL 0.01 ml
18683982 0.02 mL 0.02 ml
2 options
Código de producto. 18687942
Marca: Novus Biologicals NBP2924700.1ml
Rabbit Polyclonal Antibody
DPEP1 Polyclonal antibody specifically detects DPEP1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno DPEP1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen dehydropeptidase-I, dipeptidase 1, dipeptidase 1 (renal), EC 3.4.13.19, hRDP, MDPMBD1, RDPMicrosomal dipeptidase, Renal dipeptidase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 17-385 of human DPEP1 (NP_001121613.1). DFFRDEAERIMRDSPVIDGHNDLPWQLLDMFNNRLQDERANLTTLAGTHTNIPKLRAGFVGGQFWSVYTPCDTQNKDAVRRTLEQMDVVHRMCRMYPETFLYVTSSAGIRQAFREGKVASLIGVEGGHSIDSSLGVLRALYQLGMRYLTLTHSCNTPWADNWLVDTGDSEPQSQGLSPFGQRVVKELNRLGVLIDLAHVSVATMKATLQLSRAPVIFSHSSAYSVCASRRNVPDDVLRLVKQTDSLVMVNFYNNYISCTNKANLSQVADHLDHIKEVAGARAVGFGGDFDGVPRVPEGLEDVSKYPDLIAELLRRNWTEAEVKGALADNLLRVFEAVEQASNLTQAPEEEPIPLDQLGGSCRTHYGYSS
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1800
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG