missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DP1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18607682 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.01 ml
0.02 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18607682 0.02 mL 0.02 ml
18683922 0.1 mL 0.01 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18607682 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2928650.02ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

DP1 Polyclonal antibody specifically detects DP1 in Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DP1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen DP1E2F dimerization partner 1, DRTF1Dp-1, DRTF1-polypeptide 1, E2F-related transcription factor, transcription factor Dp-1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-290 of human DP1 (NP_009042.1). MAKDAGLIEANGELKVFIDQNLSPGKGVVSLVAVHPSTVNPLGKQLLPKTFGQSNVNIAQQVVIGTPQRPAASNTLVVGSPHTPSTHFASQNQPSDSSPWSAGKRNRKGEKNGKGLRHFSMKVCEKVQRKGTTSYNEVADELVAEFSAADNHILPNESAYDQKNIRRRVYDALNVLMAMNIISKEKKEIKWIGLPTNSAQECQNLEVERQRRLERIKQKQSQLQELILQQIAFKNLVQRNRHAEQQASRPPPPNSVIHLPFIIVNTSKKTVIDCSISNDKFEYLFNFDNT
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7027
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.