Learn More
Dovitinib, MedChemExpress
Código de producto. 16401336
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
16401336 200 mg 200 miligramos
16494047 50 mg 50 miligramos
16468138 10 mg 10 miligramos
16451936 500 mg 500 miligramos
16447896 100 mg 100 miligramos
5 options
Código de producto. 16401336
Marca: Medchem Express HY50905
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
MedChemExpress Dovitinib (CHIR-258) is an orally active, potent multi-targeted tyrosine kinase (RTK) inhibitor with IC50s of 1, 2, 36, 8/9, 10/13/8, 27/210 nM for FLT3, c-Kit, CSF-1R, FGFR1/FGFR3, VEGFR1/VEGFR2/VEGFR3 and PDGFRα/PDGFRβ, respectively. Dovitinib has potent antitumor activity.
Dovitinib (CHIR-258) is an orally active, potent multi-targeted tyrosine kinase (RTK) inhibitor with IC50s of 1, 2, 36, 8/9, 10/13/8, 27/210 nM for FLT3, c-Kit, CSF-1R, FGFR1/FGFR3, VEGFR1/VEGFR2/VEGFR3 and PDGFRα/PDGFRβ, respectively. Dovitinib has potent antitumor activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dovitinib
CAS 405169-16-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H21FN6O
Cantidad 200 mg
Sinónimo CHIR-258 TKI258
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (63.71 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C1NC(C=CC=C2F)=C2C(N)=C1C3=NC4=CC=C(N5CCN(C)CC5)C=C4N3
Peso molecular (g/mol) 392.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.43
Porcentaje de pureza 99.48%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease